Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotor pour portoir nº1752
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
113.00€ - 147.00€
Spécification
Type | Adaptateur pour rotor |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse ROTINA 380 / 380 R avec le portoir n°1752 |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11494978
|
Hettich™
1763-A |
Tubes de 4 à 15 ml |
147.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414988
|
Hettich™
1765 |
3 tubes de 45 à 75 ml |
113.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12200199
|
Hettich™
1771-A |
8 x 15 ml |
113.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12200209
|
Hettich™
1783-A |
16 x 2,6 à 7 ml |
113.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13493826
|
Hettich™
1772-A |
4 x 50 ml |
117.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10556575
|
Hettich™
1761 |
18 tubes de 3 ml ou 36 tubes de 1,5 à 2 ml |
113.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Pour une utilisation avec ROTINA 380 / 380 R
- La polyvalence et la taille de la ROTINA 380 constituent un atout précieux pour tout laboratoire. Convient parfaitement aux applications cliniques, de recherche, industrielles et dans l’industrie agroalimentaire.
- Centrifugeuse haute capacité robuste et stable
- Les accessoires avec confinement biologique protègent les utilisateurs des aérosols tout en garantissant une sécurité optimale, par exemple, lors de la centrifugation d’échantillons de matière infectieuse
- Système de régulation de la température avec fonction de pré-réfrigération de -20 à +40°C
- Versa-Rotor™ pour de multiples applications
- Entièrement en acier inoxydable
- Fonctionnement silencieux
- Couvercle Easy-Lift™ / Safety-Lock™
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
Centrifugeuse ROTINA 380 / 380 R avec le portoir n°1752 |