Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotor pour portoir nº1752
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 1761
Code produit. 10556575
  • 113.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • À utiliser avec ROTINA 380/380 R
  • La polyvalence et la taille de la ROTINA 380 constituent un atout précieux pour tout laboratoire. Idéal pour les applications cliniques, de recherche, agroalimentaires et industrielles.
  • Centrifugeuse de grande capacité robuste et stable
  • Les accessoires avec confinement biologique protègent les utilisateurs des aérosols tout en garantissant une sécurité optimale, par exemple, lors de la centrifugation d’échantillons de matière infectieuse
  • Système de régulation de la température avec fonction de pré-réfrigération de -20 à +40°C
  • Versa-Rotor™ pour plusieurs applications
  • Entièrement en acier inoxydable
  • Fonctionnement silencieux
  • Couvercle Easy-Lift™ / Safety-Lock™
Spécification
Spécification
Adaptateur pour rotor
18 tubes de 3 ml ou 36 tubes de 1,5 à 2 ml
60 mm
18
Fond rond, tubes Microliter
11 mm
Centrifugeuse ROTINA 380/380 R avec portoir n° 1752