Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotor pour portoir nº1752
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 1771-A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec ROTINA 380/380 R
- La polyvalence et la taille de la ROTINA 380 constituent un atout précieux pour tout laboratoire. Idéal pour les applications cliniques, de recherche, agroalimentaires et industrielles.
- Centrifugeuse de grande capacité robuste et stable
- Les accessoires avec confinement biologique protègent les utilisateurs des aérosols tout en garantissant une sécurité optimale, par exemple, lors de la centrifugation d’échantillons de matière infectieuse
- Système de régulation de la température avec fonction de pré-réfrigération de -20 à +40°C
- Versa-Rotor™ pour plusieurs applications
- Entièrement en acier inoxydable
- Fonctionnement silencieux
- Couvercle Easy-Lift™ / Safety-Lock™
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
8 x 15 ml | |
120 mm | |
8 |
Conique | |
17 mm | |
Centrifugeuse ROTINA 380 / 380 R avec le portoir n°1752 |