Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengale, 85 %, pure, haute pureté, coloration biologique
24.30€ - 1917.00€
Identifiants chimiques
CAS | 632-69-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H4Cl4I4Na2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 1019.644 |
Numéro MDL | MFCD00005043 |
Clé InChI | DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Acid Red 94, C.I. 45440 |
CID PubChem | 87244310 |
Nom IUPAC | sodium ; 4,5,6,7-tétrachloro-3’,6-dihydroxy-2’,4’,5’,7’-tétraiodospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-un |
SMILES | C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10571441
|
Thermo Scientific Chemicals
189450010 |
1 g | Flacon en verre |
24.30€
1g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10730891
|
Thermo Scientific Chemicals
189450050 |
5 g | Flacon en verre |
47.40€
5g |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10504654
|
Thermo Scientific Chemicals
189450250 |
25 g | Flacon en verre |
154.00€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13478428
|
Thermo Scientific Chemicals
189451000 |
100 g | Flacon en verre |
469.00€
100g |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13408438
|
Thermo Scientific Chemicals
189455000 |
500 g | Flacon en verre |
1917.00€
500g |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
632-69-9 | |
1019.644 | |
DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N | |
87244310 | |
C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na] |
C20H4Cl4I4Na2O5 | |
MFCD00005043 | |
Acid Red 94, C.I. 45440 | |
sodium ; 4,5,6,7-tétrachloro-3’,6-dihydroxy-2’,4’,5’,7’-tétraiodospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-un |
Spécification
Rose Bengal | |
1.21 to 1.95 | |
85% | |
MFCD00005043 | |
Solubility in water: soluble (36%). | |
Authentique | |
sodium ; 4,5,6,7-tétrachloro-3’,6-dihydroxy-2’,4’,5’,7’-tétraiodospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-un | |
87244310 | |
1017.65 | |
85% | |
Bordeaux-rouge à marron-rouge | |
Poudre cristalline |
632-69-9 | |
80% min. | |
C20H4Cl4I4Na2O5 | |
Acid Red 94, C.I. 45440 | |
DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N | |
C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na] | |
1019.644 | |
540 to 550nm (in water) | |
10% max. (105°C) | |
Pures | |
>92°C |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
- Rose Bengal