Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengale, 85 %, pure, haute pureté, coloration biologique
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rose Bengal |
Rapport d’absorption | 1.21 to 1.95 |
Teneur en colorant | 80% min. |
Plage de pourcentage du dosage | 85% |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble (36%). |
Spectre IR | Authentique |
Lambda max. | 540 to 550nm (in water) |
Poids de la formule | 1017.65 |
Perte à la dessiccation | 10% max. (105°C) |
Pourcentage de pureté | 85% |
Afficher plus |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Rose Bengal