Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengale, 85 %, pure, haute pureté, coloration biologique
Code produit. 13408438
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-69-9
Formule moléculaire C20H4Cl4I4Na2O5
Poids moléculaire (g/mol) 1019.644
Numéro MDL MFCD00005043
Clé InChI DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Red 94, C.I. 45440
CID PubChem 87244310
Nom IUPAC sodium ; 4,5,6,7-tétrachloro-3’,6-dihydroxy-2’,4’,5’,7’-tétraiodospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-un
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rose Bengal
Rapport d’absorption 1.21 to 1.95
Teneur en colorant 80% min.
Plage de pourcentage du dosage 85%
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble (36%).
Spectre IR Authentique
Lambda max. 540 to 550nm (in water)
Poids de la formule 1017.65
Perte à la dessiccation 10% max. (105°C)
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Bordeaux-rouge à marron-rouge
Quantité 500 g
Point d’éclair >92°C
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rose Bengal