Learn More
Epredia™ Steiner-Steiner à l’argent Richard-Allan Scientific™
Mettez en évidence la présence de bactéries non filamenteuses et de spirochètes grâce au Steiner-Steiner à l’argent Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
56.25€ - 274.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10485709
|
Epredia™
87009 |
Kit Steiner-Steiner à l’argent |
274.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12543657
|
Epredia™
88033 |
Solution de nitrate d’argent n°1 | |||||||
12553657
|
Epredia™
88034 |
Solution élastique de gomme | |||||||
12510037
|
Epredia™
88035 |
Hydroquinone (capsules) | |||||||
12513677
|
Epredia™
88054 |
Solution sensibilisante | |||||||
Description
Mettez en évidence la présence de bactéries non filamenteuses et de spirochètes grâce Steiner-Steiner à l’argent Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
- Le kit ne contient pas de nitrate d’uranyle
- La coloration du fond varie du jaune au marron
- Colore en noir les bactéries, les corps de Donovan et les champignons
- La formulation du kit et les procédures détaillées fournissent des résultats homogènes et reproductibles