Learn More
Epredia™ Steiner-Steiner à l’argent Richard-Allan Scientific™
Mettez en évidence la présence de bactéries non filamenteuses et de spirochètes grâce au Steiner-Steiner à l’argent Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
Marque:  Epredia™ 88034
Code produit. 12553657
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Mettez en évidence la présence de bactéries non filamenteuses et de spirochètes grâce Steiner-Steiner à l’argent Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
  • Le kit ne contient pas de nitrate d’uranyle
  • Le fond est coloré en jaune à marron
  • Les bactéries, les corps de Donovan et les champignons sont colorés en noir
  • La formulation des kits et les procédures détaillées fournissent des résultats cohérents et reproductibles
Spécification
Spécification
Solution élastique de gomme
500ml