Learn More
Epredia™ Steiner-Steiner à l’argent Richard-Allan Scientific™
Mettez en évidence la présence de bactéries non filamenteuses et de spirochètes grâce au Steiner-Steiner à l’argent Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
Marque: Epredia™ 88033
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Mettez en évidence la présence de bactéries non filamenteuses et de spirochètes grâce Steiner-Steiner à l’argent Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
- Le kit ne contient pas de nitrate d’uranyle
- Le fond est coloré en jaune à marron
- Les bactéries, les corps de Donovan et les champignons sont colorés en noir
- La formulation des kits et les procédures détaillées fournissent des résultats cohérents et reproductibles
Spécification
Solution de nitrate d’argent n°1 | |
500ml |