Learn More
Sulfate de rhodium(III) tétrahydraté, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Rh 35,9 % min, Thermo Scientific Chemicals
229.00€ - 3763.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15274-78-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H8O16Rh2S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 566.04 |
Numéro MDL | MFCD00798544 |
Clé InChI | JJITWKYISWZJBI-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | rhodium iii sulfate tetrahydrate, 3so4.2rh.4h2o, rhodium iii sulfate tetrahydrate, premion, dirhodium 3+ tetrahydrate trisulfate |
CID PubChem | 91886287 |
Nom IUPAC | dirhodium(3+) tetrahydrate trisulfate |
SMILES | O.O.O.O.[Rh+3].[Rh+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041016.01 |
0.25 g |
229.00€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041016.03 |
1 g |
907.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041016.06 |
5 g |
3763.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15274-78-9 | |
566.04 | |
JJITWKYISWZJBI-UHFFFAOYSA-H | |
91886287 | |
O.O.O.O.[Rh+3].[Rh+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
H8O16Rh2S3 | |
MFCD00798544 | |
rhodium iii sulfate tetrahydrate, 3so4.2rh.4h2o, rhodium iii sulfate tetrahydrate, premion, dirhodium 3+ tetrahydrate trisulfate | |
dirhodium(3+) tetrahydrate trisulfate |
Spécification
Rhodium(III) sulfate tetrahydrate | |
Marron | |
(Base des métaux) | |
Rh2(SO4)3·4H2O | |
UN3261 | |
Slightly soluble in water. | |
O.O.O.O.[Rh+3].[Rh+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
566.04 | |
566.05 (493.99 Anhydrous) | |
Premion™ | |
Odorless |
15274-78-9 | |
Cristalline | |
H8O16Rh2S3 | |
MFCD00798544 | |
rhodium iii sulfate tetrahydrate, 3so4.2rh.4h2o, rhodium iii sulfate tetrahydrate, premion, dirhodium 3+ tetrahydrate trisulfate | |
JJITWKYISWZJBI-UHFFFAOYSA-H | |
dirhodium(3+) tetrahydrate trisulfate | |
91886287 | |
99.99% | |
Rh 35.9% min. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H H314-H318-H290
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut être corrosif pour les métaux.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-014-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche