Learn More
Sulfate de rhodium(III) tétrahydraté, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Rh 35,9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11399417
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15274-78-9
Formule moléculaire H8O16Rh2S3
Poids moléculaire (g/mol) 566.04
Numéro MDL MFCD00798544
Clé InChI JJITWKYISWZJBI-UHFFFAOYSA-H
Synonyme rhodium iii sulfate tetrahydrate, 3so4.2rh.4h2o, rhodium iii sulfate tetrahydrate, premion, dirhodium 3+ tetrahydrate trisulfate
CID PubChem 91886287
Nom IUPAC dirhodium(3+) tetrahydrate trisulfate
SMILES O.O.O.O.[Rh+3].[Rh+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium(III) sulfate tetrahydrate
Couleur Marron
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Rh2(SO4)3·4H2O
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 566.05 (493.99 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 35.9% min.