Learn More
Sulfate de rhodium(III) tétrahydraté, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Rh 35,9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhodium(III) sulfate tetrahydrate |
Couleur | Marron |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 1 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule linéaire | Rh2(SO4)3·4H2O |
Numéro UN | UN3261 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 566.05 (493.99 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.99% |