Learn More
Oxyde de rhodium(III) pentahydraté, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Rh 59 % min, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 1419.00€
Identifiants chimiques
CAS | 39373-27-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H10O8Rh2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 343.883 |
Numéro MDL | MFCD00149843 |
Clé InChI | XZIIPNYQAMUKBU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | rhodium iii oxide pentahydrate, o8rh2, rhodium-platinum oxide, rhodium iii oxide 5-hydrate, rhodium iii oxide pentahydrate, premion |
CID PubChem | 45073257 |
Nom IUPAC | oxo(oxorhodiooxy)rhodium;pentahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O=[Rh]O[Rh]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012667.01 |
0.25 g |
375.00€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012667.03 |
1 g |
1419.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012667.06 |
5 g |
sur devis
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
39373-27-8 | |
343.883 | |
XZIIPNYQAMUKBU-UHFFFAOYSA-N | |
45073257 | |
O.O.O.O.O.O=[Rh]O[Rh]=O |
H10O8Rh2 | |
MFCD00149843 | |
rhodium iii oxide pentahydrate, o8rh2, rhodium-platinum oxide, rhodium iii oxide 5-hydrate, rhodium iii oxide pentahydrate, premion | |
oxo(oxorhodiooxy)rhodium;pentahydraté |
Spécification
Rhodium(III) oxide pentahydrate | |
39373-27-8 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149843 | |
Insoluble in water and aqua regia. | |
O.O.O.O.O.O=[Rh]O[Rh]=O | |
343.883 | |
343.88 (253.81 Anhydrous) | |
Premion™ |
(decomposition) | |
Poudre | |
H10O8Rh2 | |
rhodium iii oxide pentahydrate, o8rh2, rhodium-platinum oxide, rhodium iii oxide 5-hydrate, rhodium iii oxide pentahydrate, premion | |
XZIIPNYQAMUKBU-UHFFFAOYSA-N | |
oxo(oxorhodiooxy)rhodium;pentahydraté | |
45073257 | |
99.99% | |
Rh 59% min. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-846-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche