Learn More
Oxyde de rhodium(III) pentahydraté, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Rh 59 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367497
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39373-27-8
Formule moléculaire H10O8Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 343.883
Numéro MDL MFCD00149843
Clé InChI XZIIPNYQAMUKBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhodium iii oxide pentahydrate, o8rh2, rhodium-platinum oxide, rhodium iii oxide 5-hydrate, rhodium iii oxide pentahydrate, premion
CID PubChem 45073257
Nom IUPAC oxo(oxorhodiooxy)rhodium;pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O=[Rh]O[Rh]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium(III) oxide pentahydrate
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 0.25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water and aqua regia.
Poids de la formule 343.88 (253.81 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 59% min.