Learn More
Oxyde de rhodium(III) pentahydraté, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Rh 59 % min, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhodium(III) oxide pentahydrate |
Point de fusion | (decomposition) |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water and aqua regia. |
Poids de la formule | 343.88 (253.81 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Qualité | Premion™ |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Rh 59% min. |