Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 123, +99 %
226.00€ - 830.00€
Identifiants chimiques
CAS | 62669-70-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H19ClN2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 398.843 |
Numéro MDL | MFCD00012664 |
Clé InChI | SEXIURXGNASJRB-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 16211830 |
Nom IUPAC | Méthyl 2-(3-amino-6-iminoxanthen-9-yl)benzoate ; hydrate ; chlorhydrate |
SMILES | COC(=O)C1=CC=CC=C1C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N.O.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10578132
|
Thermo Scientific Chemicals
419091000 |
100 mg | Flacon en verre |
226.00€
100mg |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10045680
|
Thermo Scientific Chemicals
419095000 |
500 mg | Flacon en verre |
830.00€
500mg |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
62669-70-9 | |
398.843 | |
SEXIURXGNASJRB-UHFFFAOYSA-N | |
Méthyl 2-(3-amino-6-iminoxanthen-9-yl)benzoate ; hydrate ; chlorhydrate |
C21H19ClN2O4 | |
MFCD00012664 | |
16211830 | |
COC(=O)C1=CC=CC=C1C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N.O.Cl |
Spécification
Rhodamine 123 | |
62669-70-9 | |
C21H19ClN2O4 | |
15, 8306 | |
Authentique | |
Méthyl 2-(3-amino-6-iminoxanthen-9-yl)benzoate ; hydrate ; chlorhydrate | |
16211830 | |
Extra pur | |
Marron à marron-rouge ou vert |
99+% | |
99+% | |
MFCD00012664 | |
SEXIURXGNASJRB-UHFFFAOYSA-N | |
COC(=O)C1=CC=CC=C1C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N.O.Cl | |
398.843 | |
380.82 | |
99.0% min. | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 263-687-8
missing translation for 'rtecsNumber' : ZE0883000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Rhodamine 123
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only