Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 123, +99 %
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhodamine 123 |
Note relative au nom | 99+% |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Merck Index | 15, 8306 |
Spectre IR | Authentique |
Poids de la formule | 380.82 |
Qualité | Extra pur |
Conditionnement | Flacon en verre |
Ultraviolet visible | 99.0% min. |
Couleur | Marron à marron-rouge ou vert |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Rhodamine 123
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.