Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 123, +99 %
Code produit. 10045680
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62669-70-9
Formule moléculaire C21H19ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 398.843
Numéro MDL MFCD00012664
Clé InChI SEXIURXGNASJRB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16211830
Nom IUPAC Méthyl 2-(3-amino-6-iminoxanthen-9-yl)benzoate ; hydrate ; chlorhydrate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine 123
Note relative au nom 99+%
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Merck Index 15, 8306
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 380.82
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Ultraviolet visible 99.0% min.
Couleur Marron à marron-rouge ou vert
Quantité 500 mg
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodamine 123
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.