Learn More
Idex Ferrule à port conique
L’extrémité à fente de la ferrule crée une seconde zone de compression pour un joint hermétique
12.70€ - 77.65€
Spécification
Couleur | Black |
---|---|
Description | 10-32 or M6 coned, for 1/16 in. OD tubing |
Matériau | PEEK |
Type | Ferrule |