Learn More
Idex Ferrule à port conique
L’extrémité à fente de la ferrule crée une seconde zone de compression pour un joint hermétique
Marque:  Idex F-192X
Code produit. 11588670
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
Ferrule
Cône 10-32 ou M6, pour tubulure de dia. ext. 1/16 po.
PEEK
Noir
0,0625 po. de dia. int. de dia. int.
10/boîte