Learn More
Idex Ferrule à port conique
L’extrémité à fente de la ferrule crée une seconde zone de compression pour un joint hermétique
Marque: Idex F-192
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Ferrule | |
10-32 or M6 coned, for 1/16 in. OD tubing | |
1/Ea |
Black | |
PEEK |