Learn More
Brady™ Panneaux d'avertissement de sécurité en PP renforcé
5.70€ - 25.90€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Description | PP renforcé |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour tout un éventail d’applications intérieures et extérieures |
Épaisseur | 0,369 mm |
Forme | Triangulaire |
Code produit | Marque | Texte affiché | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11764844
|
Brady™
252230 |
Pictogramme ATTENTION Surface chaude | 200 mm |
11.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10407230
|
Brady™
252231 |
CAUTION Hot Surface Pictogram | 315 mm | ||||||
11750254
|
Brady™
223950 |
Pictogramme Avertissement de zone de danger - ! | 100 mm |
5.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10224944
|
Brady™
252216 |
Pictogramme Avertissement de zone de danger - ! | 200 mm |
11.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10422224
|
Brady™
252217 |
Pictogramme Avertissement de zone de danger - ! | 178 mm |
25.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Panneaux d'avertissement• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal danger général
Spécification
PP | |
Utilisé pour tout un éventail d’applications intérieures et extérieures | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |
PP renforcé | |
0,369 mm | |
Panneau d’avertissement de sécurité |