Learn More
Brady™ Panneaux d'avertissement de sécurité en PP renforcé
Marque: Brady™ 252231
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux d'avertissement• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal haute température
Spécification
ISO 7010 | |
1 Ea. | |
200 mm | |
315 mm | |
315 mm | |
Triangular | |
Warning Safety Sign |
Polypropylene | |
Reinforced Polypropylene | |
Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors | |
0.369 mm | |
-40°C to 120°C | |
CAUTION Hot Surface Pictogram | |
Black on Yellow |