Learn More
Brady™ Panneaux d'avertissement de sécurité en PP renforcé
Marque:  Brady™ 252230
Code produit. 11764844
  • 11.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Panneaux d'avertissement
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal haute température
Spécification
Spécification
ISO 7010
PP renforcé
200 mm
200 mm
Triangulaire
Panneau d’avertissement de sécurité
PP
Utilisé pour tout un éventail d’applications intérieures et extérieures
0,369 mm
-40°C à 120°C
Pictogramme ATTENTION Surface chaude
Noir sur jaune