Learn More
Brady™ Étiquettes réfléchissantes (B-584)
Marquage dans des conditions de faible éclairage. Les étiquettes réfléchissantes Brady (B-584) s’utilisent avec l’imprimante BMP71.
174.00€ - 278.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Classe 1 (Fed. aux L-S-300) |
---|---|
Description | Séries de rubans recommandées : R6000 |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Finition | Brillant |
Matériau | Ruban réfléchissant (B-584) |
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11894125
|
Brady™
104301 |
Orange | 2,54 cm | 1 in | |||||
11804345
|
Brady™
115140 |
Blanc | 2,54 cm | 1 in | |||||
11894315
|
Brady™
104303 |
Jaune | 2,54 cm | 1 in | |||||
11889524
|
Brady™
104302 |
Orange | 5,08 cm | 2 in | |||||
11815435
|
Brady™
115141 |
Blanc | 5,08 cm | 2 in | |||||
11899524
|
Brady™
104304 |
Jaune | 5,08 cm | 2 in | |||||
Description
- Roulean réfléchissant pour une utilisation dans les zones sombres
- Disponible en jaune, orange et argent
Spécification
Classe 1 (Fed. aux L-S-300) | |
Acrylique, Permanent | |
Ruban réfléchissant (B-584) | |
Identification de bornes | |
1 | |
–40°C à +70°C | |
0,14 mm | |
22,8 m |
Séries de rubans recommandées : R6000 | |
Brillant | |
Ruban réfléchissant | |
Imprimante BMP™ 71 | |
1 de chaque | |
0,0055 in | |
75 ft |