Learn More
Brady™ Étiquettes réfléchissantes (B-584)
Marquage dans des conditions de faible éclairage. Les étiquettes réfléchissantes Brady (B-584) s’utilisent avec l’imprimante BMP71.
Marque: Brady™ 104303
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Roulean réfléchissant pour une utilisation dans les zones sombres
- Disponible en jaune, orange et argent
Spécification
Classe 1 (Fed. aux L-S-300) | |
Acrylique, Permanent | |
Brillant | |
Ruban réfléchissant | |
Imprimante BMP™ 71 | |
1 de chaque | |
0,0055 in | |
75 ft | |
1 in |
Séries de rubans recommandées : R6000 | |
Jaune | |
Ruban réfléchissant (B-584) | |
Identification de bornes | |
1 | |
–40°C à +70°C | |
0,14 mm | |
22,8 m | |
2,54 cm |