Learn More
Brady™ Étiquettes réfléchissantes (B-584)
Marquage dans des conditions de faible éclairage. Les étiquettes réfléchissantes Brady (B-584) s’utilisent avec l’imprimante BMP71.
Marque:  Brady™ 104302
Code produit. 11889524
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Roulean réfléchissant pour une utilisation dans les zones sombres
  • Disponible en jaune, orange et argent
Spécification
Spécification
Classe 1 (Fed. aux L-S-300)
Acrylique, Permanent
Brillant
Ruban réfléchissant
Imprimante BMP™ 71
1 de chaque
0,0055 in
75 ft
2 in
Séries de rubans recommandées : R6000
Orange
Ruban réfléchissant (B-584)
Identification de bornes
1
-40°C à +70°C
0,14 mm
22,8 m
5,08 cm