Learn More
Helios Italquartz Bols / boîtes rectangulaires, transparents
Bols / boîtes rectangulaires en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
109.00€ - 181.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Quartz |
Forme | Rectangulaires |
Type | Boîte |
Largeur (métrique) | 12 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15898034
|
Helios Italquartz
62P00203 |
60 x 12 mm |
109.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15808044
|
Helios Italquartz
62P00205 |
68 x 12 mm |
168.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15818044
|
Helios Italquartz
62P00206 |
115 x 12 mm |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Transparent
- Forme rectangulaire
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Transparent | |
Rectangulaires | |
12 mm |
Quartz | |
Boîte | |
12 mm |