Learn More
Helios Italquartz Bols / boîtes rectangulaires, transparents
Bols / boîtes rectangulaires en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque: Helios Italquartz 62P00205
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparent
- Forme rectangulaire
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Transparent | |
Rectangulaires | |
68 x 12 mm | |
12 mm |
Quartz | |
Boîte | |
68/39 mm | |
12 mm |