Learn More
Helios Italquartz Bols / boîtes rectangulaires, transparents
Bols / boîtes rectangulaires en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque: Helios Italquartz 62P00203
85.01 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Transparent
- Forme rectangulaire
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Plat | |
Quartz | |
Boîte | |
60/28 mm | |
12 mm |
Transparent | |
Rectangulaires | |
60 x 12 mm | |
12 mm |