Learn More
Reagecon™ Étalon de turbidité non ratio
108.00€ - 169.00€
Spécification
Type | Étalon de turbidité non ratio |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Instrumentation ratio |
Précision | plusmn; 1 % |
Certifications/Conformité | NIST, approuvé par l’EPA des États-Unis |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Turbidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Turbidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11536583
|
Reagecon™
CRSR-50-100 |
100 mL | 50 NTU |
110.00€
100mL |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11788455
|
Reagecon™
CRSR-20-100 |
100 mL | 20 NTU |
120.00€
100mL |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11449159
|
Reagecon™
CRSR-0.2-500 |
500 mL | 0,2 NTU |
169.00€
500mL |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11556583
|
Reagecon™
CRSR-90-100 |
100 mL | 90 NTU |
110.00€
100mL |
N/A | ||||
11429169
|
Reagecon™
CRSR-2-500 |
500 mL | 2 NTU |
108.00€
500mL |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Étalon de turbidité non ratio | |
Instrumentation ratio | |
plusmn; 1 % | |
NIST, approuvé par l’EPA des États-Unis |