Learn More
Reagecon™ Étalon de turbidité non ratio
Marque:  Reagecon™ CRSR-20-100
Code produit. 11788455
  • 123.00€ / 100mL
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Étalon de turbidité non ratio
plusmn; 1 %
NIST, approuvé par l’EPA des États-Unis
Instrumentation ratio
20 NTU
100 mL