Learn More
Reagecon™ Étalon de turbidité non ratio
Marque:  Reagecon™ CRSR-2-500
Code produit. 11429169
  • 114.00€ / 500mL
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Étalon de turbidité non ratio
plusmn; 1 %
NIST, approuvé par l’EPA des États-Unis
Instrumentation ratio
2 NTU
500 mL