Learn More
Spectrum Labs™ Jeu de portoirs pour collecteur de fraction CF-2
Kit de portoirs Spectrum Labs™ pour collecteur de fraction CF-2 est un ensemble complet de racks pour un tube de taille donnée, conçu pour une utilisation avec le collecteur CF-2 polyvalent.
833.00€ - 868.00€
Spécification
Type | Portoir pour tubes à essai pour collecteur de fractions |
---|---|
À utiliser avec | Collecteur de fractions CF-2 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11959578
|
Spectrum Labs™
124855 |
Pour flacons de scintillation d’un diamètre jusqu’à 42 x 28 mm maximum | N/A | ||||||
11969578
|
Spectrum Labs™
124856 |
Pour jusqu’à 116 tubes de diamètre 17 mm ou 18 mm | N/A | ||||||
Description
- Conçu pour une utilisation avec le collecteur de fraction CF-2 polyvalent
- Ensemble complet de portoirs pour tubes à essai conçus pour accueillir les tubes choisis
Spécification
Portoir pour tubes à essai pour collecteur de fractions | |
Collecteur de fractions CF-2 |