Learn More
Spectrum Labs™ Jeu de portoirs pour collecteur de fraction CF-2
Kit de portoirs Spectrum Labs™ pour collecteur de fraction CF-2 est un ensemble complet de racks pour un tube de taille donnée, conçu pour une utilisation avec le collecteur CF-2 polyvalent.
Marque:  Spectrum Labs™ 124856
Code produit. 11969578
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Conçu pour une utilisation avec le collecteur de fraction CF-2 polyvalent
  • Ensemble complet de portoirs pour tubes à essai conçus pour accueillir les tubes choisis
Spécification
Spécification
Portoir pour tubes à essai pour collecteur de fractions
Pour jusqu’à 116 tubes de diamètre 17 mm ou 18 mm
Collecteur de fractions CF-2