Learn More
Spectrum Labs™ Jeu de portoirs pour collecteur de fraction CF-2
Kit de portoirs Spectrum Labs™ pour collecteur de fraction CF-2 est un ensemble complet de racks pour un tube de taille donnée, conçu pour une utilisation avec le collecteur CF-2 polyvalent.
Marque: Spectrum Labs™ 124855
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour une utilisation avec le collecteur de fraction CF-2 polyvalent
- Ensemble complet de portoirs pour tubes à essai conçus pour accueillir les tubes choisis
Spécification
Portoir pour tubes à essai pour collecteur de fractions | |
Pour flacons de scintillation d’un diamètre jusqu’à 42 x 28 mm maximum | |
Collecteur de fractions CF-2 |