Learn More
(R)-(-)-2-Méthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
156.00€ - 479.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75336-86-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.16 |
Clé InChI | JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N |
Synonyme | r---2-methylpiperazine, r-2-methylpiperazine, 2r-2-methylpiperazine, r-mp, piperazine, 2-methyl-, 2r, r-2-methyl-piperazine, 2-methylpiperazine, r, unii-p4xu643r8w |
CID PubChem | 7330434 |
Nom IUPAC | (2R)-2-méthylpipérazine |
SMILES | CC1CNCCN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10109841
|
Thermo Scientific Acros
356270050 |
5 g |
156.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11916531
|
Thermo Scientific Acros
356270250 |
25 g |
479.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75336-86-6 | |
100.16 | |
r---2-methylpiperazine, r-2-methylpiperazine, 2r-2-methylpiperazine, r-mp, piperazine, 2-methyl-, 2r, r-2-methyl-piperazine, 2-methylpiperazine, r, unii-p4xu643r8w | |
(2R)-2-méthylpipérazine |
C5H12N2 | |
JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N | |
7330434 | |
CC1CNCCN1 |
Spécification
(R)-(-)-2-Methylpiperazine | |
86.0°C to 91.0°C | |
155.0°C to 156.0°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
− 18.00 (20.00°C c=1,toluene) | |
r---2-methylpiperazine, r-2-methylpiperazine, 2r-2-methylpiperazine, r-mp, piperazine, 2-methyl-, 2r, r-2-methyl-piperazine, 2-methylpiperazine, r, unii-p4xu643r8w | |
JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N | |
(2R)-2-méthylpipérazine | |
7330434 | |
95% |
75336-86-6 | |
Blanc à jaune | |
65°C | |
95% min. (GC) | |
C5H12N2 | |
− 18.00 | |
Solubility in water: soluble. | |
CC1CNCCN1 | |
100.16 | |
100.16 | |
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- (R)-(-)-2-Methylpiperazine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.