Learn More
(R)-(-)-2-Méthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10109841
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75336-86-6
Formule moléculaire C5H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Clé InChI JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
Synonyme r---2-methylpiperazine, r-2-methylpiperazine, 2r-2-methylpiperazine, r-mp, piperazine, 2-methyl-, 2r, r-2-methyl-piperazine, 2-methylpiperazine, r, unii-p4xu643r8w
CID PubChem 7330434
Nom IUPAC (2R)-2-méthylpipérazine
SMILES CC1CNCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Methylpiperazine
Point de fusion 86.0°C to 91.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 155.0°C to 156.0°C
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques − 18.00 (20.00°C c=1,toluene)
Rotation spécifique − 18.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(-)-2-Methylpiperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.