Learn More
(R)-(-)-2-Méthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-2-Methylpiperazine |
Point de fusion | 86.0°C to 91.0°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Point d’ébullition | 155.0°C to 156.0°C |
Point d’éclair | 65°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 25 g |
Conditions de rotation spécifiques | − 18.00 (20.00°C c=1,toluene) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (R)-(-)-2-Methylpiperazine
- Dangers
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.