Learn More
(R)-(-)-2-(Anilinométhyl)pyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific™
63.80€ - 181.00€
Identifiants chimiques
CAS | 68295-45-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.263 |
Numéro MDL | MFCD01862117 |
Clé InChI | MCHWKJRTMPIHRA-LLVKDONJSA-N |
Synonyme | r-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r---2-anilinomethylpyrrolidine, r---2-anilinomethyl pyrrolidine, n-2r-pyrrolidin-2-yl methyl aniline, n-2r-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r-2-anilinomethyl pyrrolidine, r-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, r-2-phenylamino-methyl pyrrolidine |
CID PubChem | 6950383 |
Nom IUPAC | N-[[(2R)-pyrrolidine-2-yl]méthyl]aniline |
SMILES | C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2 |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsIl est utilisé dans la détermination de la configuration absolue des amines et des acides aminés ; α par 1h nmr d’amides acides (r)-o-aryllactiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air, du dioxyde de carbone et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Identifiants chimiques
68295-45-4 | |
176.263 | |
MCHWKJRTMPIHRA-LLVKDONJSA-N | |
6950383 | |
C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2 |
C11H16N2 | |
MFCD01862117 | |
r-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r---2-anilinomethylpyrrolidine, r---2-anilinomethyl pyrrolidine, n-2r-pyrrolidin-2-yl methyl aniline, n-2r-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r-2-anilinomethyl pyrrolidine, r-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, r-2-phenylamino-methyl pyrrolidine | |
N-[[(2R)-pyrrolidine-2-yl]méthyl]aniline |
Spécification
(R)-(-)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine | |
1.046 | |
>110°C (230°F) | |
1.575 | |
UN2735 | |
Air Sensitive | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
−20° (c=1 in Ethanol) | |
N-[[(2R)-pyrrolidine-2-yl]méthyl]aniline | |
6950383 | |
98% |
68295-45-4 | |
120°C to 122°C (2 mmHg) | |
C11H16N2 | |
MFCD01862117 | |
4839749 | |
r-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r---2-anilinomethylpyrrolidine, r---2-anilinomethyl pyrrolidine, n-2r-pyrrolidin-2-yl methyl aniline, n-2r-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r-2-anilinomethyl pyrrolidine, r-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, r-2-phenylamino-methyl pyrrolidine | |
MCHWKJRTMPIHRA-LLVKDONJSA-N | |
C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2 | |
176.263 | |
176.26 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon