Learn More
(R)-(-)-2-(Anilinométhyl)pyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11389575
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé dans la détermination de la configuration absolue des amines et des acides aminés ; α par 1h nmr d’amides acides (r)-o-aryllactiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air, du dioxyde de carbone et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68295-45-4
Formule moléculaire C11H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.263
Numéro MDL MFCD01862117
Clé InChI MCHWKJRTMPIHRA-LLVKDONJSA-N
Synonyme r-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r---2-anilinomethylpyrrolidine, r---2-anilinomethyl pyrrolidine, n-2r-pyrrolidin-2-yl methyl aniline, n-2r-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r-2-anilinomethyl pyrrolidine, r-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, r-2-phenylamino-methyl pyrrolidine
CID PubChem 6950383
Nom IUPAC N-[[(2R)-pyrrolidine-2-yl]méthyl]aniline
SMILES C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine
Densité 1.046
Point d’ébullition 120°C to 122°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.575
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 4839749
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Rotation optique −20° (c=1 in Ethanol)
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 98%