Learn More
(R)-(-)-2-(Anilinométhyl)pyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé dans la détermination de la configuration absolue des amines et des acides aminés ; α par 1h nmr d’amides acides (r)-o-aryllactiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air, du dioxyde de carbone et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Il est utilisé dans la détermination de la configuration absolue des amines et des acides aminés ; α par 1h nmr d’amides acides (r)-o-aryllactiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air, du dioxyde de carbone et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine |
Densité | 1.046 |
Point d’ébullition | 120°C to 122°C (2 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Indice de réfraction | 1.575 |
Quantité | 250 mg |
Numéro UN | UN2735 |
Beilstein | 4839749 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix in water. |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
(R)-(-)-2-(Anilinométhyl)pyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu