Learn More
(R)-(-)-1-Cyclohexyléthylamine, ChiPros 98 %, ee 94+ %, Thermo Scientific Chemicals
23.22€ - 119.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5913-13-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H17N |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.23 |
Numéro MDL | MFCD00043338 |
Clé InChI | XBWOPGDJMAJJDG-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | r---1-cyclohexylethylamine, r-1-cyclohexylethylamine, 1r-1-cyclohexylethanamine, r-1-cyclohexylethanamine, 1r-1-cyclohexylethylamine, chembl19290, 1r-1-cyclohexylethan-1-amine, 1-cyclohexyl-ethylamine, 1-cyclohexylethanamine #, r---cyclohexylethylamine |
CID PubChem | 10997046 |
SMILES | CC(N)C1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11309595
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19051.03 |
1 g |
23.22€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319595
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19051.06 |
5 g |
56.38€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11329595
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19051.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
ApplicationsLe (R)-(-)-1-cyclohexyléthylamine est utilisé dans la préparation du benzylidène(1-cyclohexyléthyl)amine en réagissant avec le benzaldéhyde. Il est également utilisé pour préparer des polyméthacrylamides chiraux, qui sont utilisés comme phases stationnaires pour la résolution chromatographique liquide des amides racémiques. En outre, il est utilisé dans la préparation de polyamides liés au gel de silice pour la chromatographie en phase liquide à haute performance, qui sont stables sous pression.
Solubilité
Miscible à de l’acétone, du chloroforme, du diméthylsulfoxyde, de l’éthanol, du méthanol, de l’éther, de l’éther de pétrole et du dichlorométhane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
5913-13-3 | |
127.23 | |
XBWOPGDJMAJJDG-UHFFFAOYNA-N | |
10997046 |
C8H17N | |
MFCD00043338 | |
r---1-cyclohexylethylamine, r-1-cyclohexylethylamine, 1r-1-cyclohexylethanamine, r-1-cyclohexylethanamine, 1r-1-cyclohexylethylamine, chembl19290, 1r-1-cyclohexylethan-1-amine, 1-cyclohexyl-ethylamine, 1-cyclohexylethanamine #, r---cyclohexylethylamine | |
CC(N)C1CCCCC1 |
Spécification
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine | |
0.866 | |
177°C to 178°C | |
Amine-like | |
C8H17N | |
MFCD00043338 | |
2935070 | |
r---1-cyclohexylethylamine, r-1-cyclohexylethylamine, 1r-1-cyclohexylethanamine, r-1-cyclohexylethanamine, 1r-1-cyclohexylethylamine, chembl19290, 1r-1-cyclohexylethan-1-amine, 1-cyclohexyl-ethylamine, 1-cyclohexylethanamine #, r---cyclohexylethylamine | |
XBWOPGDJMAJJDG-UHFFFAOYNA-N | |
CC(N)C1CCCCC1 | |
127.23 | |
127.23 |
5913-13-3 | |
11 | |
51°C (123°F) | |
ee ≥94 % | |
1.462 | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
Miscible with acetone,chloroform,dimethyl sulfoxide,ethanol,methanol,ether,petroleum ether and dichloromethane. Insoluble in water. | |
−4° (Neat) | |
(1R)-1-cyclohexyléthanamine | |
10997046 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, FLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 227-634-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only