Learn More
(R)-(-)-1-Cyclohexyléthylamine, ChiPros 98 %, ee 94+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11319595
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le (R)-(-)-1-cyclohexyléthylamine est utilisé dans la préparation du benzylidène(1-cyclohexyléthyl)amine en réagissant avec le benzaldéhyde. Il est également utilisé pour préparer des polyméthacrylamides chiraux, qui sont utilisés comme phases stationnaires pour la résolution chromatographique liquide des amides racémiques. En outre, il est utilisé dans la préparation de polyamides liés au gel de silice pour la chromatographie en phase liquide à haute performance, qui sont stables sous pression.
Solubilité
Miscible à de l’acétone, du chloroforme, du diméthylsulfoxyde, de l’éthanol, du méthanol, de l’éther, de l’éther de pétrole et du dichlorométhane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5913-13-3
Formule moléculaire C8H17N
Poids moléculaire (g/mol) 127.23
Numéro MDL MFCD00043338
Clé InChI XBWOPGDJMAJJDG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r---1-cyclohexylethylamine, r-1-cyclohexylethylamine, 1r-1-cyclohexylethanamine, r-1-cyclohexylethanamine, 1r-1-cyclohexylethylamine, chembl19290, 1r-1-cyclohexylethan-1-amine, 1-cyclohexyl-ethylamine, 1-cyclohexylethanamine #, r---cyclohexylethylamine
CID PubChem 10997046
SMILES CC(N)C1CCCCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine
Densité 0.866
pH 11
Point d’ébullition 177°C to 178°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Odeur Amine-like
Notes de pourcentage du dosage ee ≥94 %
Indice de réfraction 1.462
Quantité 5 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 2935070
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,chloroform,dimethyl sulfoxide,ethanol,methanol,ether,petroleum ether and dichloromethane. Insoluble in water.
Rotation optique −4° (Neat)
Nom IUPAC 1-cyclohexylethan-1-amine
Poids de la formule 127.23
Pourcentage de pureté 98%