Learn More
Adaptateur pour joint à vis/rodage SVL™
Facilite la connexion entre les éléments de verrerie SVL™ et Quickfit™.
322.00€ - 690.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | SVL™ and Quickfit™ Glassware |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass |
Type de produit | Socket/screw thread ground joint adapter |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15547740
|
SVL
670-00 |
15 | |||||||
15557740
|
SVL
670-03 |
22 | |||||||
15567740
|
SVL
670-05 |
30 |
690.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Comprend un filetage SVL™ et un rodage en verre rodé Quickfit™
- Le filetage accepte les bouchons à vis et les couplages SVL™. Le rodage s’adapte aux cônes Quickfit™
- En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
Spécification
SVL™ and Quickfit™ Glassware | |
Borosilicate Glass | |
Socket/screw thread ground joint adapter |