Learn More
Adaptateur pour joint à vis/rodage SVL™
Facilite la connexion entre les éléments de verrerie SVL™ et Quickfit™.
Marque: SVL 670-03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Features an SVL™ screwthread and Quickfit™ ground glass socket
- Thread accepts SVL™ screw caps and couplings. Socket fits Quickfit™ cones
- Manufactured from temperature and chemical resistant borosilicate glass
Spécification
SVL™ and Quickfit™ Glassware | |
Borosilicate Glass | |
Socket/screw thread ground joint adapter | |
22 |