Learn More
Adaptateur pour joint à vis/rodage SVL™
Facilite la connexion entre les éléments de verrerie SVL™ et Quickfit™.
Marque: SVL 670-05
696.35 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend un filetage SVL™ et un rodage en verre rodé Quickfit™
- Le filetage accepte les bouchons à vis et les couplages SVL™. Le rodage s’adapte aux cônes Quickfit™
- En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
Spécification
Verrerie SVLtrade; et Quickfittrade; | |
Verre borosilicaté | |
Adaptateur pour joint rodé avec rodage/bouchon à vis | |
30 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Adaptateur pour joint à vis/rodage SVL™ > Taille du rodage : 29/32 ; Taille du joint : 30
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu