Learn More
Joint à rotule sphérique femelle Quickfit™
Pour une utilisation avec les joints à rotules mâles MS :
25.95€ - 211.00€
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13411909
|
Quickfit
FS29UB |
S29 |
211.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12042625
|
Quickfit
FS35UB |
S35 |
25.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12499016
|
Quickfit
FS13UB |
S13 |
162.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12919383
|
Quickfit
FS19UB |
S19 |
170.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15597900
|
Quickfit
FS41UB |
S41 | |||||||
Description
Pour une utilisation avec les joints à rotules mâles MS :
- La précision des joints de coupelle femelles est fabriquée selon les normes les plus élevées
- Les joints sphériques sont fabriqués avec une longueur de tige approximative de 100 mm