Learn More
Joint à rotule sphérique femelle Quickfit™
Pour une utilisation avec les joints à rotules mâles MS :
Marque:  Quickfit FS35UB
Code produit. 12042625
  • 27.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour une utilisation avec les joints à rotules mâles MS :
  • La précision des joints de coupelle femelles est fabriquée selon les normes les plus élevées
  • Les joints sphériques sont fabriqués avec une longueur de tige approximative de 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Joint à rotule sphérique femelle
S35
0,1 po
2,5mm