Learn More
Joint à rotule sphérique femelle Quickfit™
Pour une utilisation avec les joints à rotules mâles MS :
Marque:  Quickfit FS41UB
Code produit. 15597900
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Pour une utilisation avec les joints à rotules mâles MS :
  • La précision des joints de coupelle femelles est fabriquée selon les normes les plus élevées
  • Les joints sphériques sont fabriqués avec une longueur de tige approximative de 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1/Pk.
Spherical Ball Joint
Shank Dia.: 28mm
Bore: 27mm, Length: 100mm
S41
2.8mm